Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon, auf Rolle
Artikelnummer. 11880130
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
15
16
17
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11880130
Marke: Masterflex™ 9640715
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weniger Ausschuss dank Schlauchmaterial auf Rollen. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus peroxidvernetztem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich optimal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen. Diese Schläuche sind eine gute Wahl für Anwendungen, bei denen lange, kontinuierliche Schlauchdurchläufe erforderlich sind oder bei denen ungewöhnliche Längen verwendet werden müssen, wo bei der Verwendung von Schlauchschlangen mit Standardabmessungen Restabfall anfallen würde.
  • Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
  • Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
  • Vorzugsweise in Pharmazie und Biotechnologie eingesetzt
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • USP-Klasse VI
  • FDA-konform
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Silikon (Peroxid-gehärtet)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 250 ft
Gesamtlänge (metrisch) 76,2 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen, die lange, kontinuierliche Schlauchläufe erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 15
Flussrate 1.7 bis 100 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8 m
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Pumpenschlauch