Learn More
Masterflex™ Viton™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 11790499 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
11790499 24 1 Stück
11780499 15 1 Stück
11700509 35 1 Stück
11710509 36 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11790499 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00 CHF
    511.66 CHF / 1 Stück
    Sparen 115.34 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen Präzisionsschläuchen erzielen Sie die optimale Leistung Ihres Masterflex L/S Pumpenkopfes. Masterflex™ Viton™ L/S™ hochleistungsfähige Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, die FDA Anforderungen erfüllen müssen, für Säure- und Lösungsmittelübertragung und Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Die Rohre werden mit engen Toleranzen gefertigt, die unseren Standards entsprechen. L/S Die —Pumpenköpfe gewährleisten präzise Durchflussmengen und eine lange Lebensdauer der Schläuche. Hochleistungsfähige Präzisionsschläuche verfügen über eine dickere Wand, die die Druckerzeugung, die Saughöhe, die Möglichkeit, viskose Flüssigkeiten zu pumpen, und die Lebensdauer der Schläuche verbessert.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Beständig gegen korrosive Stoffe, Lösungsmittel und Öle bei erhöhten Temperaturen
  • Undurchsichtig, schwarz
  • Entspricht den FDA-Richtlinien ADCF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Viton
Gesamtlänge (metrisch) 7.62┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel- oder Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 24
Flussrate 2.8 bis 1700 ml/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Undurchsichtiges Schwarz
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp Pumpenschlauch