Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
0.375 x 0.25 in. Schlauch-ID
Schlauch mit 0.0625 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.625 Zoll Innendurchmesser
Form:
Gerade
T-Form
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Einfache Verbindung der Flüssigkeitspfade im Labor
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Erzeugt Dichtungen, die normalerweise Drücke von bis zu 30 psi (2 bar) widerstehen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Form | Gerade |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Schlauchtülle |