Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon
Artikelnummer. 13366329
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
0.375 x 0.25 in. Schlauch-ID
Schlauch mit 0.0625 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.625 Zoll Innendurchmesser
Form:
Gerade
T-Form
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13366329
Marke: Masterflex™ 3061214
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schlauchverbindungsstücke machen Schlauchverbindungen schnell und einfach, sodass keine Werkzeuge für die Installation erforderlich sind.
  • Einfache Verbindung der Flüssigkeitspfade im Labor
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
  • Erzeugt Dichtungen, die normalerweise Drücke von bis zu 30 psi (2 bar) widerstehen
Spezifikation
Material Nylon
Zur Verwendung mit Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Form Gerade
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Schlauchtülle