Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene (A 60 G) Silikonschlauch
Artikelnummer. p-6830042
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11725029
Marke: Masterflex™ 0640426
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
Überdauert und übertrifft andere Schläuche mit einer Lebensdauer von 10.000 Stunden
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Norprene (A 60 G)
Gesamtlänge (metrisch) 15.2┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 26
Flussrate 0.01 bis 4 l/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Farbe Opaque schwarz
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch