Learn More
Masterflex™ Norprene™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Product Code. 11785148 Shop All Masterflex Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Schlauchgröße:
26
73
82
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Schlauchgröße missing translation for 'unitSize'
11785148 73 1 Stück
11725029 26 1 Stück
11721389 82 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11785148 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 0640473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 CHF
    279.87 CHF / 1 Stück
    Sparen 76.13 CHF
    21% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überdauert und übertrifft andere Schläuche mit einer Lebensdauer von 10.000 Stunden
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,87 in.
Außendurchmesser (metrisch) 73 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,8 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.2┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 73
Flussrate 0,01 bis 8 l/min.
Schlauchanschluss 3/8 in.
Farbe Undurchsichtiges Schwarz
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch