Learn More
Masterflex™ Montagekit
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gefertigt aus langlebigem Edelstahl
- Die empfohlene Anzahl der Köpfe bitte den technischen Daten des Antriebs entnehmen
- Zur Verwendung mit einem Easy-Load™ 3 Pumpenkopf
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | L/S Easy-load 3 Pump Head Connection |
| Zur Verwendung mit | Für L/S Easy-Load 3 Pumpenkopf auf Masterflex L/S-Pumpenantriebe |
| Enthält | Einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge |
| Material | Edelstahl |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Montagekit |