Learn More
Masterflex™ DRIVE MFLX LS NEMA 600 115/230
Artikelnummer. 13417099 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
3.400 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
13417099 3.400 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13417099 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0755760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4200.00 CHF
    3402.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 797.93 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser modulare Antrieb eignet sich zum Spülen der Schläuche vor oder nach dem Pumpen sowie zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Modulare Washdown Präzisionsantriebe verfügen über einen umschaltbaren Motor und gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung.
  • Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, Drehzahlanzeige und eine ±0.25 %-Drehzahlregelung zur genauen Durchflussregelung
  • Ideal für Messanwendungen
  • Eine dreistellige LED-Anzeige zeigt die Drehzahl des Motors an, und Sie können sich auf einen Blick davon überzeugen, dass die richtige Drehzahl eingestellt ist
  • Folientastatur zur einfachen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Motor mit Drehrichtungsumkehrung
  • Zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
  • Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 oder 4 Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
  • Getrennte Drehzahl- und Leistungsregelung (Ein/Aus); Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe
  • ±0.25 %-Drehzahlregelung zum genauen und wiederholbaren Messen und Übertragen von Flüssigkeiten
  • Fernsteuerbarkeit über wetterfesten Stecker am Controller: Drehzahlsteuereingang mit 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V; Pumpenrichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktschluss; Start/Stopp über offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Abwaschbares pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Schutzart NEMA 4X (IP66)
  • Antriebsgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl, Schutzart NEMA 4X (IP66)
  • 6 ft. langes Kabel (1.8 m) zur Verbindung von Antrieb und Regler
  • Mit optionalem Verlängerungskabel 07557-51 bis 15 ft. verlängerbar (4.6 m)
Bestellinformation
Flussrate
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 75 W
Flussrate 3.400 ml/min
Enthält 1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Gesamthöhe (metrisch) 15.2 cm
Gesamtlänge (metrisch) 39.5 cm
Gesamtbreite (metrisch) 17.8 cm
Umkehrbar Ja
Drehzahlregelung 0,25%
Wirkleistung 75 W
Geschwindigkeit 6 bis 600