Learn More
Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche, Tygon™ E-Food B-44-4X
Artikelnummer. p-7182117
Click to view available options
Schlauchgröße:
L/S 15
L/S 24
L/S 36
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 15311951
Marke: Masterflex™ 0641815
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche wurden speziell für die Handhabung von Lebensmittelprodukten entwickelt
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Anwendungen: Verarbeitung oder Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken
  • Merkmale: Nicht benetzend, geruchlos, geschmacksneutral, ungiftig, transparent
  • Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,189 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
    Material Tygon E-Lebensmittel
    Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
    Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Verarbeitung oder Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken
    Schlauchgröße L/S 15
    Flussrate max. 1.100 ml/min
    Schlauchanschluss 3/16 in.
    Farbe Durchsichtig
    Produkttyp Schlauch für Peristaltikpumpe