Learn More
Masterflex™ I/P™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche, Puri-Flex™
Artikelnummer. 11769809
Click to view available options
Schlauchgröße:
I/P 70
I/P 88
I/P 89
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11769809
Marke: Masterflex™ 9641970
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Masterflex™ I/P™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche sind langlebige Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Anwendungen: Für Zell- und Gewebekulturanwendungen, für die pharmazeutische Biotechnologie und für den allgemeinen Einsatz im Labor, wenn hohe Leistung und lange Lebensdauer erforderlich sind. Für hochreine Anwendungen ohne Kontakt mit tierischen Bestandteilen.
  • Merkmale: Schweißbar, außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinend
  • Zertifikate: FDA-konform, entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt gemäß GMP
  • Temperaturbereich: –58 bis 275 °F (–50 bis 135 °C)
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
  • Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,374 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
    Material Puri-Flex
    Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 ft.
    Gesamtlänge (metrisch) 3 m
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Masterflex Pumpen
    Schlauchgröße I/P 70
    Flussrate max. 8.000 ml/min
    Schlauchanschluss 3/8 in.
    Farbe Durchscheinend
    Produkttyp Schlauch für Peristaltikpumpe