Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ I/P End Bell Assembly
Vervollständigen Sie Ihre Pumpenkopfbaugruppe mit zwei Endglockenbaugruppen. Masterflex™ I/P-Endglockenbaugruppen sind für die Verwendung mit Masterflex I/P73 Standard-Pumpenköpfen konzipiert.
223.00 CHF - 299.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Für Masterflex I/P 73 Standardpumpenköpfe |
---|---|
Menge | Je 1 |
Typ | Lagerschildmontage |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11860090
|
Masterflex™
07019-78 |
Polycarbonat/kaltgewalzter Stahl |
223.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11786068
|
Masterflex™
07019-79 |
Polycarbonat/Edelstahl |
299.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Baugruppen bestehen aus Polyphenylensulfid hoher Güte und Edelstahl
Spezifikation
Für Masterflex I/P 73 Standardpumpenköpfe | |
Je 1 | |
Lagerschildmontage |