Beschreibung
Includes
Einkanal-Montagebeschläge und eine 20 in. (51 cm) lange Silikonpumpen-Rohre.
Benötigt
Dieser Pumpkopf benötigt einen I/P Antrieb mit offener Kopf-Sensorfunktion
- Akzeptieren Sie mehrere Rohrgrößen für maximale Flexibilität
- Automatische Haltbarkeit der Schläuche eliminiert Benutzeranpassungen und erleichtert die Einrichtung, —bietet eine verbesserte Lebensdauer und bessere Leistung
- Schnelle Rohrwechsel minimieren die Ausfallzeiten
- Verstellbare Okklusion ermöglicht es Ihnen, Druck, Saugkraft sowie Lebensdauer des Schlauchs zu optimieren, indem Sie den ''Quetsch'' am Schlauch anpassen.
- Die Fünf-Schrauben-Montage—stellt sicher, dass der Pumpenkopf sicher zum Antrieb montiert ist
Compliance
gemäß ISO 9002 registriert
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Masterflex I/P Easy-Load Pumpenkopf für Präzisionsrohre mit offenem Kopfsensor, PPS/SS |
| Flussrate | 10 bis 13.000 ml/min., abhängig von Rohrgröße und Antriebsdrehzahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeits-Handhabung |
| Zur Verwendung mit | I/P 26, I/P 73, I/P 82 Rohre und I/P Antriebe mit offenem Kopfsensor |
| Enthält | Einkanal-Montagebeschläge und eine 20 in. (51 cm) lange Silikonpumpenschlauch. |
| Material | PPS, Edelstahl |
| Modell | I/P Easy Load |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Pumpenköpfe | 1 |
| Mehr anzeigen |