Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Artikelnummer. 11711019 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
11711019 82 1 Stück
11791009 26 1 Stück
11701019 73 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11711019 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9642082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 CHF
    614.31 CHF / 1 Stück
    Sparen 72.69 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinvernetzte Präzisionspumpenschläuche bieten einen genauen, reproduzierbaren Fluss. Ideal für industrielle Anwendungen, die Flussraten von bis zu 17 l/min (4.5 gal/min) erfordern.
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für industrielle Anwendungen, die Flussraten von bis zu 17 l/min (4,5 gal/min) erfordern.
Präzisionspumpenschläuche bieten eine hervorragende Druckerzeugung, Saughöhe, die Fähigkeit, viskose Flüssigkeiten zu pumpen, und eine lange Schlauchlebensdauer – und das —alles bei höheren Durchflussraten.
  • Formulierung: Tygon™ 3350 Silikon, platinvernetzt
  • Für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
  • Extrem glatt; minimiert das Bakterienwachstum
  • Gut geeignet für Basen, Salze und Alkohole mit niedriger bis mittlerer Konzentration.
  • Geruchlos, geschmacklos und ungiftig
  • Durchsichtig
  • Entspricht den USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Geringere Absorption; ausgezeichnete Biokompatibilität
  • Sehr geringe extrahierbare und witterungs-, ozon-, korona- und strahlungsbeständige Eigenschaften
Specifica
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -59 °C
Resistenzeigenschaften Säuren
Schlauchgröße 82
Flussrate 0.02 bis 13 l/min
Schlauchanschluss 1/2 in.
Höhe (metrisch) 7┬ám
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Produkttyp Pumpenschlauch
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.