Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ BioPharm™ High Performance Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinvernetzte Hochleistungspräzisionspumpenschläuche gewährleisten einen genauen, reproduzierbaren Fluss. Ideal für industrielle Anwendungen, die Flussraten von bis zu 17 l/min (4.5 gal/min) erfordern.
Marke:  Masterflex™ 96421-89
382.89 CHF gültig bis 2021-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "15537" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.44900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11817553
  • 427.00 CHF / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 48
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hochleistungspumpenschläuche bieten eine ausgezeichnete Druckerzeugung und Saugwirkung sowie die Möglichkeit, viskose Flüssigkeiten zu pumpen. Diese Eigenschaften bleiben auch bei hohen Flussraten erhalten – die Schläuche haben eine lange Lebensdauer. Dickere Wand im Vergleich zu Masterflex™ Präzisionspumpenschläuchen.
  • Formulierung: Tygon™ 3350 Silikon, platiniert
  • Pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und Autoanalyse-Anwendungen
  • Ultra glatt, minimiert bakterielles Wachstum
  • Beste Wahl für Anwendungen mit Druck, Saughub, viskosen Flüssigkeiten oder langer Schlauchlebensdauer
  • Gut für Basen mit geringer bis mittlerer Konzentration, Salze und Alkohole
  • Geruchlos, geschmacklos und ungiftig
  • Transparent
Spezifikation
Spezifikation
232°C
Ja
Silikon
F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
1/Rolle
5/8 in.
1.4 bar
15.9 mm
Pumpenschlauch
–59°C
89 I/P
8.2 mm