Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus HDPE
Beschreibung
- Für die schnelle und einfache Installation werden keine Werkzeuge benötigt.
- Temperaturbereich von −53° bis +65 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Nur durch Ethylenoxid sterilisierbar
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 0.0625 Zoll Innendurchmesser |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -53 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Form | Y-Form |
| Enthält | ETO-Sterilisierung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 65 °C |
| Produkttyp | Schlauchtülle |