Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus HDPE
Mit Masterflex Anschlüssen ist immer eine dichte Versiegelung gewährleistet. Diese auf enge Toleranzen ausgelegten Anschlüsse passen perfekt auf Ihre Schläuche und gewährleisten einen gleichmäßigen Fluss und korrekten Sitz.
Marke:  Masterflex™ 30615-17
Additional Details : Gewicht : 0.04500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12364598
  • 24.35 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordert keine Werkzeuge für eine schnelle und einfache Installation
  • Temperaturbereich von −53 ° bis +65 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Nur durch Ethylenoxid sterilisierbar
  • Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
  • 10/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchtülle
Schlauch mit 0.375 Zoll Innendurchmesser
10 Packung
ETO-Sterilisierung
HDPE
−53 °C
Gerade
65 °C