Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus HDPE
Artikelnummer. 12334598
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 0.0625 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.125 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.1875 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.375 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.5 Zoll Innendurchmesser
Form:
Gerade
T-Form
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12334598
Marke: Masterflex™ 3061505
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Masterflex Anschlüssen ist immer eine dichte Versiegelung gewährleistet. Diese auf enge Toleranzen ausgelegten Anschlüsse passen perfekt auf Ihre Schläuche und gewährleisten einen gleichmäßigen Fluss und korrekten Sitz.
  • Erfordert keine Werkzeuge für eine schnelle und einfache Installation
  • Temperaturbereich von −53 ° bis +65 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Nur durch Ethylenoxid sterilisierbar
  • Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
  • 10/Packung
Spezifikation
Material HDPE
Zur Verwendung mit Schlauch mit 0.125 Zoll Innendurchmesser
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -53 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Form Gerade
Enthält ETO-Sterilisierung
Max. Operating Temperature (Metric) 65 °C
Produkttyp Schlauchtülle