Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus HDPE
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 0.0625 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.125 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.1875 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.375 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.5 Zoll Innendurchmesser
Form:
Gerade
T-Form
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Erfordert keine Werkzeuge für eine schnelle und einfache Installation
- Temperaturbereich von −53 ° bis +65 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Nur durch Ethylenoxid sterilisierbar
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- 10/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -53 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Form | T-Form |
| Enthält | ETO-Sterilisierung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 65 °C |
| Produkttyp | Schlauchtülle |