Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus HDPE
Artikelnummer. 11726158
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 0.0625 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.125 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.1875 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.375 Zoll Innendurchmesser
Schlauch mit 0.5 Zoll Innendurchmesser
Form:
Gerade
T-Form
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Form unitSize
11726158 Schlauch mit 0.1875 Zoll Innendurchmesser Gerade 10 Stück
12334598 Schlauch mit 0.125 Zoll Innendurchmesser Gerade 10 Stück
12354598 Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser Gerade 10 Stück
12364598 Schlauch mit 0.375 Zoll Innendurchmesser Gerade 10 Stück
12314588 Schlauch mit 0.25 Zoll Innendurchmesser T-Form 10 Stück
12334588 Schlauch mit 0.5 Zoll Innendurchmesser T-Form 10 Stück
12374588 Schlauch mit 0.0625 Zoll Innendurchmesser Y-Form 10 Stück
12384588 Schlauch mit 0.125 Zoll Innendurchmesser Y-Form 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11726158 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3061509
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Masterflex Anschlüssen ist immer eine dichte Versiegelung gewährleistet. Diese auf enge Toleranzen ausgelegten Anschlüsse passen perfekt auf Ihre Schläuche und gewährleisten einen gleichmäßigen Fluss und korrekten Sitz.
  • Für die schnelle und einfache Installation werden keine Werkzeuge benötigt.
  • Temperaturbereich von −53° bis +65 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Nur durch Ethylenoxid sterilisierbar
  • Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
  • 10 Stück/Packung
Spezifikation
Material HDPE
Zur Verwendung mit Schlauch mit 0.1875 Zoll Innendurchmesser
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -53 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Form Gerade
Enthält ETO-Sterilisierung
Max. Operating Temperature (Metric) 65 °C
Produkttyp Schlauchtülle