Learn More
Masterflex™ Membran-Dosierpumpenkopf
Click to view available options
Flussrate:
10 bis 100 ml/min
80 bis 800 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kompatibel mit den meisten Masterflex L/S-Antrieben
- Ideal zum Pumpen durch Filter oder in Drucksysteme
- Rückschlagventil auf der Einlassseite der Pumpe liefert bei ausgeschalteter Pumpe bis zu zwei Stunden lang volle Leistung.
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 16,5 x 7,62 x 15,2 cm |
| Flussrate | 80 bis 800 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Pumpen durch Filter oder in Drucksysteme |
| Gesamtlänge (metrisch) | 16,5 cm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 7,62 cm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Membran-Dosierpumpenkopf |
| Geschwindigkeit | 40 bis 400 U/min |
| Gehäusematerial | PTFE |