Learn More
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 11836953
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11836953
Marke: Masterflex™ 0644235
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche sind für eine Reihe von Labor-, pharmazeutischen Verarbeitungs- und Biotech-Anwendungen geeignet. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Haltbarkeit unter Druck aus.
  • Für Anwendungen mit Druck, Saughöhe, viskosen Flüssigkeiten oder längere Schlauchlebensdauer
  • Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
  • Für viele chemische Anwendungen geeignet, beschränkt die Anzahl der Schlauchformulierungen, die Sie zur Hand haben müssen
  • DIe niedrige Spallation hält die Reinheit der Flüssigkeit aufrecht.
  • Der flexible Außenmantel dient als Isolierschicht, um die Wärme der Walzen aufzufangen und abzuleiten und verlängert so die Lebensdauer der Schläuche
  • Die weichmacherfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption wässriger Flüssigkeiten. Entspricht USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
  • Ausgezeichnete chemische Kompatibilität und Biokompatibilität
  • Ausgezeichnete Pumpenlebensdauer und Haltbarkeit unter Druck
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Pumpenlebensdauer
  • Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material Chem-Durance Bio
Gesamtlänge (metrisch) 15.2┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor, pharmazeutische Verarbeitung und Biotechnologie-Anwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Schlauchgröße 35
Flussrate 3,8 bis 2300 ml/min
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Lichtundurchlässig
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch