Learn More
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Anwendungen mit Druck, Saughöhe, viskosen Flüssigkeiten oder längere Schlauchlebensdauer
- Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
- Für viele chemische Anwendungen geeignet, beschränkt die Anzahl der Schlauchformulierungen, die Sie zur Hand haben müssen
- DIe niedrige Spallation hält die Reinheit der Flüssigkeit aufrecht.
- Der flexible Außenmantel dient als Isolierschicht, um die Wärme der Walzen aufzufangen und abzuleiten und verlängert so die Lebensdauer der Schläuche
- Die weichmacherfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption wässriger Flüssigkeiten. Entspricht USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität und Biokompatibilität
- Ausgezeichnete Pumpenlebensdauer und Haltbarkeit unter Druck
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Pumpenlebensdauer
- Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Phthalat-frei; RoHS; FDA; DEHP-frei; USP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Material | Chem-Durance Bio |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Nutzung im Labor, für die pharmazeutische Verarbeitung und für Biotech-Anwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Resistenzeigenschaften | Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, lange Lebensdauer und Haltbarkeit unter Druck |
| Schlauchgröße | 24 |
| Flussrate | 1.800 ml/min |
| Mehr anzeigen |