Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Bio Pumpenschläuche, chemikalienbeständig, undurchsichtig
Diese Schläuche sind für eine Reihe von Labor-, pharmazeutischen Verarbeitungs- und Biotech-Anwendungen geeignet. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Haltbarkeit unter Druck aus.
Marke: Masterflex™ 06442-15
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Für Anwendungen mit Druck, Saughöhe, viskosen Flüssigkeiten oder längere Schlauchlebensdauer
- Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
- Für viele chemische Anwendungen geeignet, beschränkt die Anzahl der Schlauchformulierungen, die Sie zur Hand haben müssen
- DIe niedrige Spallation hält die Reinheit der Flüssigkeit aufrecht.
- Der flexible Außenmantel dient als Isolierschicht, um die Wärme der Walzen aufzufangen und abzuleiten und verlängert so die Lebensdauer der Schläuche
- Die weichmacherfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption wässriger Flüssigkeiten. Entspricht USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität und Biokompatibilität
- Ausgezeichnete Pumpenlebensdauer und Haltbarkeit unter Druck
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Pumpenlebensdauer
- Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
4,8 mm | |
1520 cm | |
-60 °C | |
1,7 bis 1.000 ml/min | |
Lichtundurchlässig | |
660 mm |
Ja | |
Chem-Durance Bio | |
Labor, pharmazeutische Verarbeitung und Biotechnologie-Anwendungen | |
15 | |
8,8 m | |
40 psi | |
74 °C |