Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig
Mit diesen C-Flex™ Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™.
Marke:  Masterflex™ 06424-82
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11847893
  • 245.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
  • Idealer Allzweck-Laborschlauch für Anwendungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit benötigen
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
  • Chargenübergreifende Konsistenz für eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Hitzeversiegelbar, verschweißbar
  • Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
  • Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
  • Ökonomisch
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
12.7 mm
7.6 m
–40°C
0.02 bis 13 l/min
7 m
Lichtundurchlässig, weiß
510 mm
Ja
C-Flex
Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
82
1/2 in.
Niedrig
20 psi
135 °C