Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Pumpenschläuche, Silikon Platinum, durchscheinend
Mit diesen hochleistungsfähigen Pumpenschläuchen aus Silikon gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex Pumpe. Masterflex™ L/S™ BioPharm™ hochleistungsfähige, platinvernetzte Silikon-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyse-Anwendungen.
Marke: Masterflex™ 96420-13
Additional Details : Gewicht : 0.17600kg
Beschreibung
- Sterilisierbar im Autoklav, mit Ethylenoxid (ETO) oder durch Gammabestrahlung
- Ausgezeichnete Pumpengenauigkeit für hohe Wiederholbarkeit und konsistente Leistung über einen längeren Zeitraum
- Die glatte Innenbohrung führt zu weniger Partikeleinschlüssen.
- DIe niedrige Spallation hält die Reinheit der Flüssigkeit aufrecht.
- Ohne auswaschbare Zusätze oder Weichmacher, die den Geschmack verändern oder eine Kontamination verursachen könnten
- Entspricht den Normen der FDA, der USP-Klasse VI sowie EP und übertrifft die 3A-Hygienenormen.
Specifica
Harz-Zertifizierung: ADCF; FDA; USP; EU-Lebensmittel 10 /2011; DEHP-frei; 1935/2004; Phthalat-Frei; RoHS; NSF-51 | |
232 °C | |
BioPharm platinvernetzte Silikonpumpenschläuche für Masterflex L/S-Pumpen | |
0.8 mm | |
7.6 m | |
Für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen | |
Nicht steril |
Durchsichtig | |
2.7 bar | |
Ja | |
Silikon (Platin-vernetzt) | |
Masterflex L/S Pumpen | |
–59 °C | |
13 |