Learn More
Masterflex™ BarbLock Einheiten
Marke: Masterflex 30604-18
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
BarbLock Bauteile | |
Passend für 1/8 in.-Schläuche | |
Einfach zu installieren. Der dreiteilige Verriegelungsmechanismus stellt sicher, dass die sich die Schläuche und die Schlauchtülle nicht voneinander lösen. | |
1/Packung |