Learn More
Masterflex™ Masterflex™ 77252-72 Hochleistungskopf für hochbelastbare Präzisionsschläuche
Beschreibung
- Der Verschluss der Schläuche erfolgt automatisch und optimiert, wenn der Pumpenkopf geschlossen und verriegelt ist – füllen Sie die Schläuche in 15 Sekunden oder weniger
- Durchflussraten bis zu 3400 ml/min mit L/S-Präzisionsschläuchen hoher Leistung
- Druck bis zu 150 psi (10.3 bar) mit L/S-Hochdruckpumpenschläuchen (HP)
- Verstärktes Nylongehäuse und Okklusionsbett mit Rotor-/Rollereinheit aus Edelstahl
- Modelle mit Verriegelungssensor für einen offenen Kopf stoppen den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet ist (bei Verwendung mit sensorbestückten Antrieben)
- Kompatibel mit allen 1/10 hp L/S-Laufwerken, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können
- Die L/S-Pumpenköpfe mit hoher Leistung sind nicht mit den L/S Economy Konsolenlaufwerken der 07554-Serie kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | Volumen pro Umdrehung:L/S 15, 24, 35, 36 Schläuche – 1,8; 3,0; 4,3; 5,8 ml |
| Flussrate | 0,006 bis 3.400 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kompatibel mit allen 1/10 hp L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können |
| Höhe Absaugung (metrisch) | 8,8 m |
| Anzahl Kanäle | 1-Kanal |
| Anzahl Rollen | Drei Rollen |
| Verschlussart | Fest |
| Gesamthöhe (metrisch) | 101 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 69 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 146 mm |
| Mehr anzeigen |