Learn More
Masterflex™ Masterflex™ 77252-62 Hochleistungskopf für hochleistungsfähige Präzisionsschläuche mit Sensor mit offenem Kopf
Artikelnummer. 15787167
Click to view available options
Flussrate:
0.006 bis 3400 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15787167
Marke: Masterflex™ 7725262
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das brandneue patentierte Design bietet schnellere Schlauchwechsel, verbesserte Wiederholbarkeit und verbesserte Ergonomie.
  • Der Verschluss der Schläuche erfolgt automatisch und optimiert, wenn der Pumpenkopf geschlossen und verriegelt ist – füllen Sie die Schläuche in 15 Sekunden oder weniger
  • Durchflussraten bis zu 3400 ml/min mit L/S-Präzisionsschläuchen hoher Leistung
  • Druck bis zu 150 psi (10.3 bar) mit L/S-Hochdruckpumpenschläuchen (HP)
  • Verstärktes Nylongehäuse und Okklusionsbett mit Rotor-/Rollereinheit aus Edelstahl
  • Modelle mit Verriegelungssensor für einen offenen Kopf stoppen den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet ist (bei Verwendung mit sensorbestückten Antrieben)
  • Kompatibel mit allen 1/10 hp L/S-Laufwerken, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können
  • Die L/S-Pumpenköpfe mit hoher Leistung sind nicht mit den L/S Economy Konsolenlaufwerken der 07554-Serie kompatibel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Volumen pro Umdrehung:L/S 15, 24, 35, 36 Schläuche – 1,8; 3,0; 4,3; 5,8 ml
Flussrate 0.006 bis 3400 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kompatibel mit allen 1/10 hp L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können
Höhe Absaugung (metrisch) 8,8 m
Anzahl Kanäle 1-Kanal
Anzahl Rollen Drei Rollen
Verschlussart Befestigt
Gesamthöhe (metrisch) 101 mm
Gesamtlänge (metrisch) 69 mm
Gesamtbreite (metrisch) 146 mm
Produktlinie L/S-Serie
Rollenmaterial Edelstahl
Sensoren Sensor für offenen Pumpenkopf
Maximaler Druck 150 psi
Gehäusematerial Glasfaserverstärktes Nylon-Polyamid