Learn More
Eppendorf™ Mastercycler X50p 96-Well-Hochdruck-Thermozykler
Eppendorf™ Mastercycler X50 Thermocycler ist die elegante Synthese aus Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Anwendungen in der Forschung und Standardisierung routinemäßiger PCR-Anwendungen. Mit einem neuen, intuitiven Touchscreen-Konzept stehen Ihnen all diese Vorteile stets zur Verfügung.
Marke:  Eppendorf™ 6315000015
Artikelnummer. 15816731
  • 12550.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aufheizgeschwindigkeit: 5 °C/s
  • Innovativer 2D-Gradient für erweiterte PCR-Optimierung
  • Aufheizgeschwindigkeit: 5 °C/s
  • Temperaturgenauigkeit des Blocks: ±0,15 °C
  • Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Das Gerät kann bis zu 9 weitere Einheiten steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über eine Touchscreen-Schnittstelle)
  • Hochdruckdeckel
  • Geringer Platzbedarf
  • 2 Jahre Garantie
Certifications
Konformitätserklärung
Serviceleistungen
2 Jahre Garantie