Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus SX1e, EU-Stecker
Artikelnummer. 15705685 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen: 96 x 0.2 ml PCR-Gefäße, 1 PCR-Platte (96 Wells)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15705685 Fassungsvermögen: 96 x 0.2 ml PCR-Gefäße, 1 PCR-Platte (96 Wells)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15705685 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6348000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Vielseitiger, leiser und energieeffizienter PCR-Cycler.
  • Intuitive grafische Programmierung
  • Geringer Platzbedarf
  • Universalblock für ultimative Flexibilität
  • Schließen Sie bis zu 2 Mastercycler nexus eco an Ihre vorhandene Einheit an
  • Mit Gradient erhältlich
  • E-Mail-Benachrichtigung
  • Das Flexlid™ Konzept ermöglicht die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien mit automatischer Höhenverstellung des Deckels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 37 bis 110 °C (Deckel), 4 bis 99 °C (Block)
Inhalt und Lagerung EU-Stecker
Abmessungen 25 × 41.2 × 32.1 cm
Fassungsvermögen 96 × 0.2 ml PCR-Gefäße, 1 PCR-Platte (96 Wells)
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, schnelle PCR, In-situ-PCR
Benutzeroberfläche CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB
Anzahl Programme > 700
Gewicht 10,4 kg