Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus GX2, EU-Stecker
Artikelnummer. 15475940 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität: 64/32 x 0,2 ml PCR-Röhrchen oder 24/10 x 0,5 ml PCR-Röhrchenpositionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15475940 Kapazität: 64/32 x 0,2 ml PCR-Röhrchen oder 24/10 x 0,5 ml PCR-Röhrchenpositionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15475940 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6336000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13645.00 CHF
    12690.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 955.00 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PCR-Cycler, der zwei unabhängige Protokolle gleichzeitige auszuführen kann.
  • Großer Block für große Assays – kleiner Block für kleine Assays
  • Intuitive grafische Programmierung
  • Universalblock für Streifen sowie 0.1 ml-, 0.2 ml- und 0.5 ml-PCR-Röhrchen
  • Geringer Platzbedarf
  • Optionaler Gradient für die PCR-Optimierung
  • E-Mail-Benachrichtigung
  • Das Flexlid™ Konzept ermöglicht die Verwendung aller Arten von Verbrauchsmaterialien mit automatischer Höhenverstellung des Deckels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 37 bis 110 °C (Deckel), 4 bis 99 °C (Block)
Inhalt und Lagerung EU-Stecker
Abmessungen 25 × 41,2 × 33 cm
Fassungsvermögen 64/32 × 0,2 ml PCR-Röhrchen oder 24/10 × 0,5 ml PCR-Röhrchenpositionen
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Optimierung einer PCR
Benutzeroberfläche CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB
Anzahl Programme > 700 Programme
Beheizter Deckel Ja
Gewicht 10,5 kg