Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ , Nexus GSX1e
Artikelnummer. 15188834
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15188834 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15188834 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6347000041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Inhalt und Lagerung GB-Stecker
Spannung 230V
Elektrische Anforderungen 230V, 50/60 Hz, 100 W
Produkttyp Mastercycler Nexus GSX1e
Höhe (metrisch) 320mm
Breite (metrisch) 250mm
Tiefe (metrisch) 410mm
Frequenz 50 bis 60 Hz
Anstiegsrate 5 °C/s
Material Aluminium
Gradientenbereich 20 °C