Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus Gradient
Artikelnummer. 12304943
Ansicht ändern
Click to view available options
Ohne GB-Stecker
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12304943 Ohne GB-Stecker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12304943 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6331000017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 30 bis 99 °C
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Produkttyp Mastercycler Nexus-Gradient
Höhe (metrisch) 320 mm
Breite (metrisch) 250 mm
Tiefe (metrisch) 410 mm
Frequenz 50 bis 60 Hz
Anstiegsrate 3 °C/s.
Material Aluminium
Gradientenbereich 20 °C