Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Description
Einzigartig Masterblock Das Design eignet sich für Anwendungen, bei denen größere Arbeitsvolumina erforderlich sind, wie z. B. die Flüssigkeitslagerung in Substanzbibliotheken.
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Hergestellt nach DIN ISO 9001-Richtlinien
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Ideale Mikrotiterplatten für die Lagerung von Probenmaterial und die Kultivierung von Bakterien oder Hefen
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Einheitliche Außenmaße und Toleranzen
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-196 °C bis +121 °C)
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
| Zertifiziert | Ja |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 2 ml |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Show More |