Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 1 ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit runden Böden
Geeignet für die Kultivierung von Bakterien oder Hefen. Die Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 1-ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit rundem Boden ist auch für die Lagerung von Probenmaterial geeignet.
583.90 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Gesamtvolumen (metrisch) Well | 1 ml |
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10013381
|
Greiner Bio-One
780261 |
Steril | 1 |
583.90 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
- Hochtemperaturbeständig
- Hohe chemische Beständigkeit
- A
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen | |
1 ml | |
50/Karton |
8 x 12 | |
96 | |
Runder Boden (U-Well) | |
Kaminähnlich |