Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 1 ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit runden Böden
Beschreibung
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Sealable with adhesive films and heat sealer
- High temperature resistance
- High chemical resistance
- A
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 1 mL |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Anzahl pro Packung | Großpackung |
| Menge | 50/Cs. |
| Mehr anzeigen |