Learn More
Atago™ MASTER-10M Refraktometer
Designed for measurement range Brix 0.0 to 10.0%. Atago™ MASTER-10M Model Refractometer is ideal for measurements of samples with low concentration such as fruit juices and cutting oil.
Marke:  Atago™ 2373
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10238754
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Metal construction
  • Ideal for use with the water resistance is not a priority and the temperature compensation will be carried out manually
Spezifikation
Spezifikation
Refraktometer
MASTER-10M
±0.1 % Brix
Messungen von Fruchtsäften in geringen Konzentrationen, Schneidöl
0 bis 10 % Brix
±0.2 % Brix
Brix
155 g