Learn More
Mast Cell Marker Antibody (MCG35) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
237.00 CHF - 420.00 CHF
Spezifikation
Antigen Mast Cell Marker
Klon MCG35
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18674666
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-50484-0.025ml
0.025 mL
237.00 CHF
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18617528
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-50484
0.1 mL
420.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Mast Cell Marker Monoclonal antibody specifically detects Mast Cell Marker in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
Mast Cell Marker
1 mg/mL
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Cardiovascular Biology
PBS
IgG1 κ
Protein A purified
MCG35
Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Spleen cells and bone marrow cells (erythrocyte depleted) from a patient with systemic mastocytosis. The bone marrow preparation consisted of 50% typical mast cells.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.