Learn More
Massachusetts Restpestizidmischung 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bifenazate∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Etoxazole∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Spiromesifen∣Trifloxystrobin |
| CAS | 149877-41-8, 82657-04-3, 68359-37-5, 153233-91-1, 35554-44-0, 138261-41-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bifenazate∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Etoxazole∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Spiromesifen∣Trifloxystrobin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |