Learn More
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Cleavable Crosslinkers
Artikelnummer. 15790309 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
DBSU
DSS
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
15790309 DBSU 10 Stück
15782157 DSS 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790309 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A35459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 CHF
    442.65 CHF / 10 Stück
    Sparen 43.35 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie die Empfindlichkeit des massenspektrometrischen Nachweises vernetzter Proteine mit den heterotrifunktionalen Crosslinkern DSSI und DSBU.
Die chemische Vernetzung in Kombination mit Massenspektrometrie ist eine leistungsstarke Methode zur Verbesserung der Proteincharakterisierung und Identifizierung von Interaktionen zwischen Proteinen. Diese Methode wurde auf rekombinante und native Proteinkomplexe und in jüngerer Zeit auf Ganzzelllysate oder intakte einzellige Organismen angewendet, um Interaktionen zwischen Proteinen auf globaler Ebene zu identifizieren. Die jüngste Verbesserung der Spaltbarkeit bei DSSI und DSBU hat die MS-Kompatibilität und -Empfindlichkeit des Nachweises von vernetzten Peptiden und Proteinen verbessert.
• Hochgradig reaktive NHS-Ester (an beiden Enden) mit Primäraminen
• MS-spaltbar durch kollisionsinduzierte Dissoziation (CID)
• Hochgradig reine kristalline Reagenzien für Proteinstruktur- und Interaktions-Charakterisierung
• Halb membrangängig, ermöglichen intrazelluläre Vernetzung
• Wasserunlöslich (zuerst in DMF oder DMSO auflösen)
DSSO (Disuccinimidylsulfoxid) und DSBU ((Disuccinimidyl Dibutyric Urea) (oder BuUrBU) sind sowohl MS-spaltbare als auch membran-halbdurchlässige Crosslinker, die an jedem Ende eines Spacerarms aus 7 Kohlenstoffen (DSSO) bzw. Spacerarms aus 11 Atomen (DSBU) einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester enthalten. Beide Crosslinker haben eine ähnliche Reaktivität wie DSS, enthalten jedoch eine Spaltfunktion in der Linkerregion, die eine Spaltung in der Gasphase durch kollisionsinduzierte Dissoziation (CID) während der Tandem-MS (MS/MS)-Fragmentierung ermöglicht. Die MS-Spaltung von DSSO oder DSBU erzeugt während MS2 diagnostische Ionendubletten, wodurch die Identifizierung vernetzter Peptide von Dead-End Modifikationen unterschieden wird. Die Fragmente vernetzter Peptide werden anschließend mit MeroX oder XlinkX Software identifiziert. Für DSSO ermöglicht die Spaltung vernetzter Peptide MS/MS MS3-Erfassungsverfahren, was die Peptidsequenzierung mit herkömmlichen Datenbanksuchmaschinen zusätzlich erleichtert.
Hinweis: Für eine hochauflösende Analyse der vernetzten Peptide wird für die Quelle Nanospray Flex die LC-Säule Acclaim PepMap 100 C1 empfohlen (Best.- Nr. 164940 oder 164568). Die empfohlene LC-Säule für EASY-Spray ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Kat.- Nr. ES900 oder ES904).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-zu-Amin
Cleavable Nach CID mit MS
Beschreibung DBSU
Molekulargewicht 426,38
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 12,5 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Nasseis
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 10 x 1 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard, Einmalgebrauch
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Vernetzer