Learn More
Aalborg™ GFM Massendurchflussmesser
Click to view available options
Flussratenbereich:
0 bis 15 LPM
0 bis 500 LPM
0 bis 50 ml/min
Gastyp:
Kohlendioxid
Luft
Stickstoff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Feste Metallkonstruktion
- Integrierte neigbare LCD-Anzeige
- Schutzschaltung
- Kann als tragbares Gerät verwendet werden
- Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
- TiO – Summiereroption
Certifications
NIST
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Durchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gastyp | Luft |
| Nenndruck | 1000 psi (70 bar) |
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Beschreibung | Lufttransport |
| Flussratenbereich | 0 bis 15 LPM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ablesen der Gasdurchflussraten |
| Kennwerte der Stromversorgung | 12–26 V, 200 mA (maximal) |
| Mehr anzeigen |