Learn More
Aalborg™ N2-Massendurchflussmessgerät
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
NIST-Kalibrierungszertifikat
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Feste Metallkonstruktion
- Integrierte neigbare LCD-Anzeige
- Schutzschaltung
- Kann als tragbares Gerät verwendet werden
- Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
- TiO – Summiereroption
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Massendurchflussmesser |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Zertifizierung/Konformität | NIST-Kalibrierungszertifikat |
| Flussratenbereich | 0 bis 5 LPM |
| Präzision | ± 1,5 % |
| Umfang | Endwert |