missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAS1L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16830625 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16830625 20 μL 20 Mikroliter
16820625 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16830625 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 210291AP20UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The proto-oncogene MAS1 is a G protein-coupled receptor located on the plasma membrane. In transfected NIH/3T3 cells, MAS1 has a weak focus-inducing activity. MAS1 is an antagonist of the AT1 receptor (Angiotensin II type 1 receptor), inhibiting the actions of Angiotensin II. MAS1L (MAS1-like), also known as MAS-L or MRG (Mas-related G-protein coupled receptor MRG), is a 378 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the G-protein coupled receptor 1 (GPCR) family. MAS1 related proteins are thought to regulate nociceptor function and development, including the sensation or modulation of pain.

Spezifikation

Antigen MAS1L
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.35 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen MAS1L
Gen-Zugriffsnummer P35410
Gen-Alias MAS L, MAS R, MAS1 like, MAS1 oncogene like, MAS1L, MRG
Gensymbole MAS1L
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MAS1L Fusion Protein Ag15337
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 116511
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.