Learn More
Watson-Marlow Tubing Marprene Prozessrohre
Artikelnummer. 12710478
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Meter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
12710478 1,6 mm 1 Stück
17897933 0,5 mm 5 Meter
17297216 0,8 mm 5 Meter
17817943 2,4 mm 5 Meter
16600114 3,2 mm 5 Meter
17837943 4,8 mm 5 Meter
12693036 6,4 mm 1 Stück
13503870 8,0 mm 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12710478 Lieferant Watson-Marlow Tubing Lieferanten-Nr. 902.0016.J16
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Marprene Prozessschläuche werden aus einem langlebigen thermoplastischen Elastomer hergestellt, das gegen eine breite Palette von Chemikalien beständig ist.
  • Marprene ist ein langlebiges thermoplastisches Elastomer mit Beständigkeit gegenüber einer breiten Palette von Chemikalien.
  • Es hält mindestens 10 Mal so lange wie Schläuche aus anderen Materialien.
  • Dank der langen Lebensdauer der Schläuche sind Stillstände aufgrund eines Schlauchwechsels selten und lassen sich problemlos in die allgemeine Wartung integrieren.
  • Marprene weist eine breite chemische Kompatibilität auf und ist gegenüber Oxidationsmitteln wie Ozon, Peroxiden und Natriumhypochlorit sehr beständig.
  • Marprene ist beige und undurchsichtig für sichtbares und ultraviolettes Licht, mit geringer Durchlässigkeit für Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff.
  • Es erfüllt die USDA-Standards für Lebensmittelverarbeitung.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material TPE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,0625 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Farbe Beige
Härte 62 bis 68 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Prozessrohre