Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Blaue Immersionshandschuhe aus Naturlatex
8.57 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die knittrige Oberfläche sorgt für Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen.
- Nahtloses Polyamid-Futter
- Knittrige Beschichtung aus Naturgummilatex
- Stulpe
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
Zertifizierung/Konformität | Standards EN 374, EN 407, EN 388: 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Kanada) |
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Größe | 8 |
Dicke (angloamerikanisch) | 50 mil |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickte elastische Bündchen |
Auskleidung | Naturlatex |