Learn More
MARCKS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MARCKS
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850235
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20661-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840235
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20661-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate (MARCKS), also designated 80K or 80K-L, has been identified as a major cellular substrate for protein kinase C. Human MARCKS is a 332 amino acid protein with a calculated molecular weight of 31.534 kDa; however, it has been shown to run at 80-87 kDa on Western blot. The plasma membrane bound protein dissociates from the membrane upon phosphorylation by various PKC isoforms. In NIH/3T3 fibroblasts, PKC alpha and PKC epsilon, but not PKC delta, are responsible for MARCKS phosphorylation. MARCKS has been found to bind calmodulin, Actin and Synapsin and is a filamentous (F) Actin crosslinking protein.
Spezifikation
Spezifikation
MARCKS
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P26645, P29966, P30009
17118, 25603, 4082
Peptide
Primary
-20°C
MARCKS
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
80K L, 80K L protein, MACS, MARCKS, PKCSL, PRKCSL
Marcks
IgG
Antigen Affinity Chromatography