Learn More
Marbofloxacin, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Marbofloxacin |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 115550-35-1 |
| Farbe | Hellgelb |
| Schmelzpunkt | 268°C |
| Synonym | 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-piperazino)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-ij][1,2,4]benzoxadiazine-6-carboxylic acid |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 362.36 |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Analysenstandard |