Learn More
Notrax Marble Sof-Tyle™ Marbleized Rubber Anti-Fatigue Mat
Artikelnummer. 17702158
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2286 x 60 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17702158
Marke: Notrax 470C0024GY
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Heavy duty anti-fatigue mat with a smooth rubber surface with marbleized pattern laminated with UniFusion™ technology and RedStop™ slip-resistant backing. Combines style with exceptional comfort and durability. Ideal for commercial, laboratory, and tertiary environments.
  • Glatte Gummioberfläche, umgeben von einer marmorierten Struktur
  • Der Gummi sorgt auf natürliche Weise für Traktion, um ein Ausrutschen und Stürzen zu vermeiden
  • Langlebige Oberfläche, laminiert auf eine widerstandsfähige Basis aus mikrozellulärem Vinyl, für maximale Haltbarkeit bei gleichzeitiger Entlastung
  • Beständig gegen die meisten Industrieflüssigkeiten und Chemikalien
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
  • UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 2286 x 60 cm
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 75 ft.
Länge (metrisch) 2286 cm
Material PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm