Learn More
Euro Protection™ Marble High-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Marble High-Cut Safety Shoes have a padded collar and bellows tongue for a snug fit and include a composite toe cap for protection.
140.00 CHF - 168.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Brown |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Moisture wicking non-woven lining. |
Material | Leather |
Sohleneigenschaften | Removable, textile and foam insole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. |
Sohlenmaterial | Polyurethane, Composite Fabric |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12008426
|
Euro Protection™
9MARH38 |
38 |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12038426
|
Euro Protection™
9MARH41 |
41 |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12048426
|
Euro Protection™
9MARH42 |
42 |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12058426
|
Euro Protection™
9MARH43 |
43 |
168.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Nubuck leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- A spare pair of shoelaces.
Spezifikation
Brown | |
Leather | |
Polyurethane, Composite Fabric | |
694 g per shoe in size 8 | |
Safety Shoe |
Moisture wicking non-woven lining. | |
Removable, textile and foam insole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. | |
Composite | |
EN ISO 20345 : 2011 |