Learn More
Maprotilinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458002 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458002 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0820.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maprotiline Hydrochloride
CAS 10347-81-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Maprotiline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H23 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, Ba 34276, CIBA 34,276Ba, CIBA 34276 hydrochloride, Deprilept, Ladiomil, Ludiomil, Maprotiline hydrochloride, Psymion, 9-[gamma-(Methylamino)propyl]-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC-Name N-Methyl-9,10-ethanoanthracen-9(10H)-propanaminhydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 313.86
Menge 10 mg
Formelmasse 313,1597 g/mol